Learn More
Cyclin B1 Antibody (CCNB1/9242R), DyLight 650, Novus Biologicals™
Código de producto. 18549347 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18549347 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18549347 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324309C
Rabbit Monoclonal Antibody
Cyclin B1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin B1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cyclin B1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CCNB1/9242R
Conjugado DyLight 650
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CCNB, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno His-tagged recombinant hamster Cyclin B1 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Mitotic Regulators, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 891
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ