Learn More
Cyclin B1 Antibody (5G6), Novus Biologicals™
Código de producto. 18505403 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
18505403 0.025 mL 25 microlitros
1 options
Código de producto. 18505403 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1516690.025ml
Mouse Monoclonal Antibody
Cyclin B1 Monoclonal specifically detects Cyclin B1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cyclin B1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 5G6
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000
Alias de gen CCNB, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1
Símbolos de los genes CCNB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human CCNB1 expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 60 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Mitotic Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 891
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only