missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin B1 Antibody (2061D) [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 18678804 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18678804 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18678804 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB60001B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Cyclin B1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin B1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cyclin B1
Aplicaciones Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon 2061D
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CCNB, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Cyclin B1, Met1-Pro91, Accession # P14635
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Mitotic Regulators, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 891
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.