missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin B1 Antibody (2061A), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18021666 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18021666 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18021666 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor MAB6000PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Cyclin B1 Monoclonal specifically detects Cyclin B1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cyclin B1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2061A
Conjugado PerCP
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CCNB, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1
Símbolos de los genes CCNB1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Partial recombinant human Cyclin-B1 protein (amino acids 1-91) [UniProt P14635]
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Mitotic Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 891
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.