Learn More
Cyclin A2 Mouse anti-Human, Clone: CCNA2/2333, Novus Biologicals™
Código de producto. 18655057 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18655057 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18655057
Marca: Novus Biologicals NBP307468100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Cyclin A2 Monoclonal specifically detects Cyclin A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cyclin A2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CCNA2/2333
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen CCN1CCNAcyclin-A, cyclin A2, Cyclin-A, cyclin-A2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant Cyclin A2 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 890
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ