Learn More
Cyclin A2 Antibody (CCNA2/2333), DyLight 680, Novus Biologicals™
Código de producto. 18557541 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18557541 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18557541
Marca: Novus Biologicals NBP308789FR
Mouse Monoclonal Antibody
Cyclin A2 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno Cyclin A2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CCNA2/2333
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CCN1CCNAcyclin-A, cyclin A2, Cyclin-A, cyclin-A2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant Cyclin A2 protein (Uniprot: P20248)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 890
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ