Learn More
Cyclin A1/Cyclin A2 Antibody (SR1909), Novus Biologicals™
Código de producto. 18625474 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18625474 50 μg 50 microlitros
18670204 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18625474
Marca: Novus Biologicals NBP32169050ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Cyclin A1/Cyclin A2 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin A1/Cyclin A2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cyclin A1/Cyclin A2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon SR1909
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:100-1:500, Immunoprecipitation 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Cyclin A1/Cyclin A2 (Uniprot #: P20248, P78396)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG