missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin A1 Antibody (XLA1-3), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588202 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18588202 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18588202

Marca: Novus Biologicals NBP308766IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cyclin A1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin A1 in Xenopus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cyclin A1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon XLA1-3
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cyclin A1, cyclin-A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length Xenopus laevis Cyclin A1 protein (Uniprot: P18606)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8900
Especies diana Xenopus species
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.