Learn More
Cyclin A1 Antibody (E70.1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200076383 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
18589423 0.1 mg 0.10 miligramo
18530544 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18589423
Marca: Novus Biologicals NB1002660
Mouse Monoclonal Antibody
Cyclin A1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin A1 in Bovine samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno Cyclin A1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon E70.1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000
Formulación PBS
Alias de gen cyclin A1, cyclin-A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bovine Cyclin A1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8900
Especies diana Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a