missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin A1 Antibody (E70.1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589423 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18589423 0.1 mg 0.10 miligramo
18530544 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18589423

Marca: Novus Biologicals NB1002660

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cyclin A1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin A1 in Bovine samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cyclin A1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon E70.1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000
Formulación PBS
Alias de gen cyclin A1, cyclin-A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bovine Cyclin A1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8900
Especies diana Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.