Descripción
- La eficacia de amplio espectro en 3 minutos ahorra tiempo de biodescontaminación.
- Filtrada a 0,2 micrómetros y llenada en un entorno de grado A, lo que garantiza que el producto no contiene contaminación ni partículas
- No contiene amonio cuaternario ni surfactante, por lo que genera muy pocos residuos, lo que ahorra tiempo de eliminación de restos
- No se dispone de clasificación de peligro, por lo que solo se requiere EPI básico y no se requiere un procedimiento de eliminación especial
- El mecanismo de pulverización se puede ajustar en chorro o rocío; el tamaño grande de las gotas reduce el riesgo de inhalación y proporciona una buena cobertura de la superficie
- Envase en bolsa doble con rotura lineal para que cada bolsa sea fácil de abrir incluso con guantes
- No está clasificado como corrosivo y se puede usar con seguridad en todas las áreas de la sala limpia (es necesario eliminar algo de texto aleatorio del final)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Desinfectante |
| Formulario | Líquido |
| pH | 3 a 6 |
| Scent | Sin perfume |
| Esterilidad | No estéril |
| Aspecto | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Claro |
| Composición | Líquido |
| Tipo de recipiente | Contenedor con tapa |
| Mostrar más |