missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYBB/NOX2 Antibody (NL7), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18239362 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18239362 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18239362

Marca: Novus Biologicals NBP141012PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CYBB/NOX2 Monoclonal specifically detects CYBB/NOX2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CYBB/NOX2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon NL7
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry
N.º de referencia del gen P04839
Alias de gen CGD, CGD91-phox, Cytochrome b(558) subunit beta, cytochrome b-245 heavy chain, cytochrome b-245, beta polypeptide, Cytochrome b558 subunit beta, EC 1.6.3, GP91-1, GP91PHOX, GP91-PHOX, Heme-binding membrane glycoprotein gp91phox, NADPH oxidase 2, Neutrophil cytochrome b 91 kDa polypeptide, NOX2chronic granulomatous disease, p22 phagocyte B-cytochrome, p91-PHOX, Superoxide-generating NADPH oxidase heavy chain subunit
Símbolos de los genes CYBB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Cytochrome B245 solubilised in octyl-beta-glucopyranoside
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1536
Especificidad de la prueba This antibody recognises the heavy chain of cytochrome B245. It recognises the native as well as the denatured form of the protein
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.