missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CYBB/NOX2 Monoclonal specifically detects CYBB/NOX2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Monoclonal |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Alias de gen | CGD, CGD91-phox, Cytochrome b(558) subunit beta, cytochrome b-245 heavy chain, cytochrome b-245, beta polypeptide, Cytochrome b558 subunit beta, EC 1.6.3, GP91-1, GP91PHOX, GP91-PHOX, Heme-binding membrane glycoprotein gp91phox, NADPH oxidase 2, Neutrophil cytochrome b 91 kDa polypeptide, NOX2chronic granulomatous disease, p22 phagocyte B-cytochrome, p91-PHOX, Superoxide-generating NADPH oxidase heavy chain subunit |
| Método de purificación | Protein G purified |
| Formulario | Purified |
| Isotype | IgG1 |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?