missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYB5R3 Antibody (OTI2A10), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18114482 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18114482 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18114482

Marca: Novus Biologicals NBP270572AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CYB5R3 Monoclonal specifically detects CYB5R3 in Human, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CYB5R3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A10
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen B5RNADH-cytochrome b5 reductase 3, Cytochrome b5 reductase, cytochrome b5 reductase 3, DIA1NADH-cytochrome b5 reductase 3 membrane-bound form, diaphorase (NADH) (cytochrome b-5 reductase), Diaphorase-1, EC 1.6.2.2, NADH-cytochrome b5 reductase 3 soluble form
Símbolos de los genes CYB5R3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human CYB5R3 (NP_000389) produced in HEK293T cells.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1727
Especies diana Human, Canine, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.