missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYB5R1 Antibody (OTI4B7), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18135253 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18135253 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18135253 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271943AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CYB5R1 Monoclonal specifically detects CYB5R1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CYB5R1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4B7
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen b5R.1, B5R1, CYB5BR1, cytochrome b5 reductase 1, EC 1.6.2.2, Humb5R2, NAD(P)H:quinone oxidoreductase type 3 polypeptide A2, NQO3A2polypeptide A2
Símbolos de los genes CYB5R1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human CYB5R1 (NP_057327) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51706.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.