Descripción
Los envases contienen fluoros que transportan dos grupos reactivos en cada molécula de tinte para el etiquetado general de los grupos de proteínas aminas.
- Adecuado para el etiquetado general de residuos de aminas.
- Amplia gama de paquetes a granel disponibles para mayor economía.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | 100 % con Cy7 (Éster bis NHS) |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para aplicaciones de cribado de alto rendimiento (HTS) |
| Cantidad | 50 mg |
| Tipo de producto | Éster de Cy7 Bis NHS |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz. El material reconstituido puede almacenarse durante hasta 2 semanas a –20 °C en alícuotas para evitar repetir los ciclos de congelación y descongelación. |
| Etiqueta o tinte | Cy7 |
| Color | Morado |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Cy7 (Bis NHS ester)