Learn More
Cytiva Éster Monoreactivo CyDye con Cy5,5 NHS
Código de producto. 10713797 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
cada uno
10713797 1 mg 1 miligramo
10461835 10 mg cada uno
10724927 25 mg 50 miligramos
11585085 5 mg 5 miligramos
11575085 25 mg 25 miligramos
5 options
Código de producto. 10713797
Marca: Cytiva PA15601
Se utiliza para el etiquetado muy preciso de los grupos de aminas. Éster monoreactivo CyDye con Cy5,5 Cytiva NHS contiene CyDyes derivatizados que llevan solo un grupo reactivo en cada molécula de tinte para el marcado preciso de grupos de aminas, por ejemplo, en anticuerpos, péptidos o oligonucleótidos.
Los fluoros CyDye son fluoróforos versátiles diseñados para una amplia gama de aplicaciones. Los fluoros CyDye producen una alta sensibilidad y un rendimiento altamente reproducible en un intervalo de pH biológicamente adecuado de 3 a 10. El uso de harinas multicolor CyDye permite multiplexar sin diafonía para una alta precisión.
Éster Cy5.5 NHS proporciona un marcado específico y detección específica de residuos de aminas en anticuerpos, péptidos o oligonucleótidos.
  • Se disuelve fácilmente y produce una señal estable en agua tampones (sin necesidad de disolventes orgánicos)
  • La alta pureza y las pruebas de control de calidad exhaustivas generan altos niveles de contenido de cromóforo y tinte reactivo
  • Las bandas de excitación y emisión estrechas producen señales discretas de cada fluor
  • Muestra un rango de polarización mayor que los fluoros convencionales
  • Vida útil de fluorescencia de 2,8 ns
  • Alta intensidad de fluorescencia
  • Unión inespecífica muy baja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Con talco
Para utilizar con (aplicación) Para el etiquetado mediante los grupos aminos; los CyDyes son aptos para el uso en aplicaciones como transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia (FRET), transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia resuelta en el tiempo (TR-FRET) y polarización de la fluorescencia (FP)
Cantidad 1 mg
Tipo de producto Éster con Cy5.5 NHS
Contenido del kit Envases de aluminio de tinte premedido
Intervalo de pH De 3 a 10
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Etiqueta o tinte Cy5.5
Color Azul
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.