Learn More
Cytiva Éster con Cy3 NHS Monoreactivo CyDye
Código de producto. p-8601027 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 11595075
Marca: Cytiva PA13106
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para el etiquetado muy preciso de los grupos de aminas. Éster monoreactivo con Cytiva Cy3 NHS CyDye contiene Cydyes derivatizados que llevan solo un grupo reactivo en cada molécula de tinte para el marcado preciso de grupos de aminas, por ejemplo, en anticuerpos, péptidos o oligonucleótidos.
Los fluoros CyDye son fluoróforos versátiles diseñados para una amplia gama de aplicaciones. Los fluoros CyDye producen una alta sensibilidad y un rendimiento altamente reproducible en un intervalo de pH biológicamente adecuado de 3 a 10. El uso de harinas multicolor CyDye permite multiplexar sin diafonía para una alta precisión.
El éster con Cy3 NHS proporciona un marcado específico y detección de los residuos de aminas en anticuerpos, péptidos o oligonucleótidos.
  • Se disuelve fácilmente y produce una señal estable en agua tampones (sin necesidad de disolventes orgánicos)
  • La alta pureza y las pruebas de control de calidad exhaustivas generan altos niveles de contenido de cromóforo y tinte reactivo
  • Las bandas de excitación y emisión estrechas producen señales discretas de cada fluor
  • Muestra un rango de polarización mayor que los fluoros convencionales
  • Vida útil de fluorescencia de 2,8 ns
  • Alta intensidad de fluorescencia
  • Unión inespecífica muy baja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Secado
Para utilizar con (aplicación) Para el etiquetado a través de grupos de aminas. Para el etiquetado mediante los grupos aminos; los CyDyes son aptos para el uso en aplicaciones como transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia (FRET), transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia resuelta en el tiempo (TR-FRET) y polarización de la fluorescencia (FP)
Cantidad 25 mg
Tipo de producto Éster con Cy3 NHS
Contenido del kit Paquetes de aluminio de tinte seco medido previamente
Intervalo de pH De 3 a 10
Peso molecular 765,95
Solubilidad Soluble en agua fría y agua caliente
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz. El material reconstituido puede almacenarse durante hasta 2 semanas a –20 °C en alícuotas para evitar repetir los ciclos de congelación y descongelación.
Etiqueta o tinte Cy3
Color Rojo
Emisión 570
Mostrar más Mostrar menos
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1