Learn More
Cytiva Éster con Cy3 NHS Monoreactivo CyDye
Código de producto. 11585075 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11585075 5 mg 5 miligramos
11595075 25 mg 25 miligramos
11535045 50 mg 50 miligramos
10524205 1 mg 1 miligramo
11545045 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11585075 Proveedor Cytiva N.º de proveedor PA13105
Se utiliza para el etiquetado muy preciso de los grupos de aminas. Éster monoreactivo con Cytiva Cy3 NHS CyDye contiene Cydyes derivatizados que llevan solo un grupo reactivo en cada molécula de tinte para el marcado preciso de grupos de aminas, por ejemplo, en anticuerpos, péptidos o oligonucleótidos.
Los fluoros CyDye son fluoróforos versátiles diseñados para una amplia gama de aplicaciones. Los fluoros CyDye producen una alta sensibilidad y un rendimiento altamente reproducible en un intervalo de pH biológicamente adecuado de 3 a 10. El uso de harinas multicolor CyDye permite multiplexar sin diafonía para una alta precisión.
El éster con Cy3 NHS proporciona un marcado específico y detección de los residuos de aminas en anticuerpos, péptidos o oligonucleótidos.
  • Se disuelve fácilmente y produce una señal estable en agua tampones (sin necesidad de disolventes orgánicos)
  • La alta pureza y las pruebas de control de calidad exhaustivas generan altos niveles de contenido de cromóforo y tinte reactivo
  • Las bandas de excitación y emisión estrechas producen señales discretas de cada fluor
  • Muestra un rango de polarización mayor que los fluoros convencionales
  • Vida útil de fluorescencia de 2,8 ns
  • Alta intensidad de fluorescencia
  • Unión inespecífica muy baja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Secado
Para utilizar con (aplicación) Para el etiquetado mediante los grupos aminos; los CyDyes son aptos para el uso en aplicaciones como transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia (FRET), transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia resuelta en el tiempo (TR-FRET) y polarización de la fluorescencia (FP)
Cantidad 5 mg
Tipo de producto Éster con Cy3 NHS
Contenido del kit Paquetes de aluminio de tinte seco medido previamente
Intervalo de pH De 3 a 10
Solubilidad Soluble en soluciones acuosas
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Etiqueta o tinte Cy3
Color Rojo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1