Descripción
Los fluoros CyDye son fluoróforos versátiles diseñados para una amplia gama de aplicaciones. Los fluoros CyDye producen una alta sensibilidad y un rendimiento altamente reproducible en un intervalo de pH biológicamente adecuado de 3 a 10. El uso de harinas multicolor CyDye permite multiplexar sin diafonía para una alta precisión.
El éster con Cy3 NHS proporciona un marcado específico y detección de los residuos de aminas en anticuerpos, péptidos o oligonucleótidos.
- Se disuelve fácilmente y produce una señal estable en agua tampones (sin necesidad de disolventes orgánicos)
- La alta pureza y las pruebas de control de calidad exhaustivas generan altos niveles de contenido de cromóforo y tinte reactivo
- Las bandas de excitación y emisión estrechas producen señales discretas de cada fluor
- Muestra un rango de polarización mayor que los fluoros convencionales
- Vida útil de fluorescencia de 2,8 ns
- Alta intensidad de fluorescencia
- Unión inespecífica muy baja
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Secado |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el etiquetado mediante los grupos aminos; los CyDyes son aptos para el uso en aplicaciones como transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia (FRET), transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia resuelta en el tiempo (TR-FRET) y polarización de la fluorescencia (FP) |
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | Éster con Cy3 NHS |
| Contenido del kit | Paquetes de aluminio de tinte seco medido previamente |
| Intervalo de pH | De 3 a 10 |
| Solubilidad | Soluble en soluciones acuosas |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Etiqueta o tinte | Cy3 |
| Color | Rojo |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .