missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Los paquetes contienen CyDyes derivados que llevan solo un grupo reactivo en cada molécula de tinte para el etiquetado preciso de grupos de aminas, por ejemplo, en anticuerpos, péptidos o oligonucleótidos.
- Etiquetado y detección específico de residuos de aminas en anticuerpos, péptidos u oligonucleótidos.
- Paquetes a granel disponibles para mayor economía.
- Protocolos de ejemplo incluidos con cada envase de tinte.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | 100 % con Cy3,5 (Éster NHS) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el etiquetado a través de grupos de aminas. Para el etiquetado mediante los grupos aminos; los CyDyes son aptos para el uso en aplicaciones como transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia (FRET), transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia resuelta en el tiempo (TR-FRET) y polarización de la fluorescencia (FP) |
| Cantidad | 25 mg |
| Tipo de producto | Éster con Cy 3,5 NHS |
| Contenido del kit | Paquetes de papel de aluminio; cada uno contiene 1, 5, 10, 25 o 50 mg de colorante seco |
| Peso molecular | 1102,37 |
| Solubilidad | Soluble en agua fría y agua caliente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz. El material reconstituido puede almacenarse durante hasta 2 semanas a –20 °C en alícuotas para evitar repetir los ciclos de congelación y descongelación. |
| Etiqueta o tinte | Cy3.5 |
| Color | Rojo |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?