Learn More
Cytiva Tintes fluorescentes de éster monorreactivo Cy™3B NHS
Código de producto. 15323224 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
15323224 25 mg 25 miligramos
10347389 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 15323224
Marca: Cytiva PA63106
Combina una excepcional fotoestabilidad con señales brillantes e intensas. El mono-reactivo de éster de Cytiva Cy™ 3B NHS CyDye™ proporciona un marcado y detección específico de los residuos de aminas en anticuerpos, péptidos o oligonucleótidos en aplicaciones de polarización de fluorescencia.
Los fluoros CyDye™ son fluoróforos versátiles diseñados para una amplia gama de aplicaciones. Los fluoros CyDye™ producen una alta sensibilidad y un rendimiento altamente reproducible en un intervalo de pH biológicamente adecuado de 3 a 10. El uso de harinas multicolor CyDye™ permite multiplexar sin diafonía para una alta precisión.
El éster de Cy™ 3B NHS proporciona un marcado específico y detección de los residuos de aminas en anticuerpos, péptidos o oligonucleótidos.
  • Se disuelve fácilmente y produce una señal estable en agua tampones (sin necesidad de disolventes orgánicos)
  • La alta pureza y las pruebas de control de calidad exhaustivas generan altos niveles de contenido de cromóforo y colorante reactivo
  • Las bandas de excitación y emisión estrechas producen señales discretas de cada fluor
  • Muestra un rango de polarización mayor que los fluoros convencionales
  • Vida útil de fluorescencia de 2,8 ns
  • Alta intensidad de fluorescencia
  • Unión inespecífica muy baja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Éster de NHS con Cy3B al 100 %
Formato Sólido
Cantidad 25 mg
Tipo de producto Éster con Cy3B NHS
Peso molecular 771
Pureza >99%
Solubilidad Soluble en tampones acuosos
Etiqueta o tinte Cy3
Color Rojo
Emisión 570
Excitación 559
Mostrar más Mostrar menos
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1