Descripción
Los fluoros CyDye™ son fluoróforos versátiles diseñados para una amplia gama de aplicaciones. Los fluoros CyDye™ producen una alta sensibilidad y un rendimiento altamente reproducible en un intervalo de pH biológicamente adecuado de 3 a 10. El uso de harinas multicolor CyDye™ permite multiplexar sin diafonía para una alta precisión.
El éster de Cy™ 3B NHS proporciona un marcado específico y detección de los residuos de aminas en anticuerpos, péptidos o oligonucleótidos.
- Se disuelve fácilmente y produce una señal estable en agua tampones (sin necesidad de disolventes orgánicos)
- La alta pureza y las pruebas de control de calidad exhaustivas generan altos niveles de contenido de cromóforo y colorante reactivo
- Las bandas de excitación y emisión estrechas producen señales discretas de cada fluor
- Muestra un rango de polarización mayor que los fluoros convencionales
- Vida útil de fluorescencia de 2,8 ns
- Alta intensidad de fluorescencia
- Unión inespecífica muy baja
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Éster de NHS con Cy3B al 100 % |
| Formato | Sólido |
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | Éster con Cy3B NHS |
| Peso molecular | 771 |
| Pureza | >99% |
| Solubilidad | Soluble en tampones acuosos |
| Etiqueta o tinte | Éster de monoreactivo NHS |
| Color | Rojo |
| Emisión | 570 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: cy3B (NHS ester)