Descripción
Los fluoros CyDye™ son fluoróforos versátiles diseñados para una amplia gama de aplicaciones. Los fluoros CyDye™ producen una alta sensibilidad y un rendimiento altamente reproducible en un intervalo de pH biológicamente adecuado de 3 a 10.
Las maleimidas CY™3B constituyen un método más selectivo de marcado de anticuerpos que reduce la posibilidad de que la etiqueta interfiera con reacciones posteriores de anticuerpos-antígenos.
- El uso de harinas multicolor CyDye™ permite multiplexar sin diafonía para una alta precisión
- Las harinas CyDye™ se disuelven fácilmente en tampones acuosos, lo que elimina la necesidad de disolventes orgánicos
- La alta pureza y las pruebas de control de calidad exhaustivas generan altos niveles de contenido de cromóforo y colorante reactivo
- Las bandas de excitación y emisión estrechas producen señales discretas de cada fluor
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | 100 % Cy3B (maleimida) |
| Formato | Sólido |
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | Maleimida Cy3B |
| Peso molecular | 796 |
| Solubilidad | Soluble en agua fría y caliente |
| Etiqueta o tinte | Cy3B |
| Color | Rojo |
| Emisión | 570 |
| Excitación | 559 |
Seguridad y manipulación
- Peligro||
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.