missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXXC4 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593233 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18593233 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18593233

Marca: Novus Biologicals NBP176491PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CXXC4 Polyclonal antibody specifically detects CXXC4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXXC4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen CXXC finger protein 4, CXXC-type zinc finger protein 4, Dvl-binding protein IDAX (inhibition of the Dvl and Axin complex), IDAXCXXC finger 4, Inhibition of the Dvl and axin complex protein, MGC149872
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human CXXC4. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of CXXC4. Amino Acid Squence: NLPERVGTFSAIPALGG
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80319
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.