Descripción
CXXC Finger Protein 11 Polyclonal specifically detects CXXC Finger Protein 11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CXXC Finger Protein 11 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q14D33 |
| Alias de gen | C2orf85, Chromosome 2 Open Reading Frame 85, CXXC11, CXXC-Type Zinc Finger Protein 11 |
| Símbolos de los genes | RTP5 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only