Learn More
Abnova™ CXorf12 Recombinant Protein
Código de producto. 16112342
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16112342 10 μg 10 microgramos
16122342 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16112342
Marca: Abnova™ H00008269P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifications
Número de acceso AAH08203
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 8269
Peso molecular 54.45
Nombre CXorf12 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MNPEWGQAFVHVAVAGGLCAVAVFTGIFDSVSVQVGYEHYAEAPVAGLPAFLAMPFNSLVNMAYTLLGLSWLHRGGAMGLGPRYLKDVFAAMALLYGPVQWLRLWTQWRRAAVLDQWLTLPIFAWPVAWCLYLDRGWRPWLFLSLECVSLASYGLALLHPQGFEVALGAHVVAAVGQALRTHRHYGSTTSATYLALGVLSCLGFVVLKLCDHQLARWRLFQCLTGHFWSKVCDVLQFHFAFLFLTHFNTHPRFHPSGGKTR
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen CXorf12/DXS9878E/ITBA1
Nombre común TMEM187
Símbolo de gen TMEM187
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution