missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCR6 Antibody (879112R), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18674394 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18674394 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18674394 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8196RF

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CXCR6 Monoclonal antibody specifically detects CXCR6 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCR6
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 879112R
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen BONZOG-protein coupled receptor bonzo, CD186 antigen, CDw186, chemokine (C-X-C motif) receptor 6, C-X-C chemokine receptor type 6, CXC-R6, CXCR-6, G protein-coupled receptor, STRL33G-protein coupled receptor STRL33, TYMSTRCD186
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with rat CXCR6
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10663
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.