Learn More
CXCR6 Antibody (879112), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30151080 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30151080 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30151080
Proveedor: Novus Biologicals FAB8196CL1
Mouse Monoclonal Antibody
CXCR6 Monoclonal antibody specifically detects CXCR6 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CXCR6
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 879112
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen BONZOG-protein coupled receptor bonzo, CD186 antigen, CDw186, chemokine (C-X-C motif) receptor 6, C-X-C chemokine receptor type 6, CXC-R6, CXCR-6, G protein-coupled receptor, STRL33G-protein coupled receptor STRL33, TYMSTRCD186
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with rat CXCR6
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10663
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1