missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCR6 Antibody (1010910) [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 18651644 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18651644 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18651644

Marca: Novus Biologicals FAB6991B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CXCR6 Monoclonal antibody specifically detects CXCR6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCR6
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1010910
Conjugado Biotin
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen BONZOG-protein coupled receptor bonzo, CD186 antigen, CDw186, chemokine (C-X-C motif) receptor 6, C-X-C chemokine receptor type 6, CXC-R6, CXCR-6, G protein-coupled receptor, STRL33G-protein coupled receptor STRL33, TYMSTRCD186
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human CXCR6, Met1-Leu342, Accession # O00574
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10663
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.