missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCR5 Antibody (51505), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18576908 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18576908 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18576908 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB190Z

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CXCR5 Monoclonal antibody specifically detects CXCR5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCR5
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 51505
Conjugado DyLight 755
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF-reported
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BLR1MDR-15, Burkitt lymphoma receptor 1, Burkitt lymphoma receptor 1, GTP binding protein (chemokine (C-X-C motif)receptor 5), Burkitt lymphoma receptor 1, GTP-binding protein, CD185, CD185 antigen, chemokine (C-X-C motif) receptor 5, C-X-C chemokine receptor type 5, CXC-R5, MDR15CXCR-5, MGC117347, Monocyte-derived receptor 15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CXCR5, Met1-Phe372, Accession # P32302
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 643
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.