missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCR4 Antibody (374606), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18627173 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18627173 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18627173 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB4287A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CXCR4 Monoclonal antibody specifically detects CXCR4 in Feline samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCR4
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 374606
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD184, chemokine (C-X-C motif) receptor 4, chemokine (C-X-C motif), receptor 4 (fusin), C-X-C chemokine receptor type 4, CXC-R4, CXCR-4, D2S201ESDF-1 receptor, FB22, Fusin, HM89NPYRL, HSY3RR, LAP3, LCR1, LESTRCD184 antigen, Leukocyte-derived seven transmembrane domain receptor, leukocyte-derived seven-transmembrane-domain receptor, lipopolysaccharide-associated protein 3, neuropeptide Y receptor Y3, NPY3RWHIM, NPYR, NPYY3R, pCXCR4, seven transmembrane helix receptor, seven-transmembrane-segment receptor, spleen, Stromal cell-derived factor 1 receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with feline CXCR4, Met1-Ser353, Accession # P56498
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Growth and Development, Immunology, Innate Immunity, Metastasis, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7852
Especies diana Feline
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.