missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCR3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18745283 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18745283 0.1 mg 0.10 miligramo
18681259 0.025 mg 0.03 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18745283 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241250

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

CXCR3 Polyclonal specifically detects CXCR3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCR3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 - 2 ug/ml, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5 ug/ml
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen CD183, CD183 antigen, chemokine (C-X-C motif) receptor 3, chemokine (C-X-C) receptor 3, CKR-L2IP-10 receptor, CMKAR3, C-X-C chemokine receptor type 3, CXC-R3, CXCR-3, G protein-coupled receptor 9CD182, GPR9Mig-R, Interferon-inducible protein 10 receptor, IP10 receptor, IP10-R, Mig receptor, MigR
Símbolos de los genes CXCR3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human CXCR3 . The immunogen is located within the last 50 amino acids of CXCR3. Amino Acid Squence: RGLQRQPSSSRRDSSWSET
Peso molecular del antígeno 43 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2833
Especificidad de la prueba At least two isoforms of CXCR3 are known to exist; this antibody will detect both isoforms.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.