missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCR3 Antibody (220803R) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Código de producto. 18587695 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18587695 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18587695

Marca: Novus Biologicals FAB1685RW

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CXCR3 Monoclonal antibody specifically detects CXCR3 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCR3
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 220803R
Conjugado DyLight 650
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD183, CD183 antigen, chemokine (C-X-C motif) receptor 3, chemokine (C-X-C) receptor 3, CKR-L2IP-10 receptor, CMKAR3, C-X-C chemokine receptor type 3, CXC-R3, CXCR-3, G protein-coupled receptor 9CD182, GPR9Mig-R, Interferon-inducible protein 10 receptor, IP10 receptor, IP10-R, Mig receptor, MigR
Especie del huésped Rat
Inmunógeno CHO Chinese hamster ovary cell line transfected with mouse CXCR3, Met1-Leu367, Accession # AAC40163
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2833
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.