missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCR2/IL-8RB Antibody (866614R), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Código de producto. 30036592 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30036592 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30036592 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8110RPEATT594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CXCR2/IL-8RB Monoclonal antibody specifically detects CXCR2/IL-8RB in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCR2/IL-8RB
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 866614R
Conjugado PE/ATTO 594
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CD182 antigen, CDw128b, chemokine (C-X-C motif) receptor 2, chemokine (CXC) receptor 2, C-X-C chemokine receptor type 2, CXC-R2, CXCR-2, CXCR2 gene for IL8 receptor type B, GRO/MGSA receptor, High affinity interleukin-8 receptor B, IL-8 receptor type 2, IL-8R B, IL8R2, IL8RA, interleukin 8 receptor B, interleukin 8 receptor type 2, interleukin-8 receptor type B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with rat CXCR2/IL-8 RB, Accession # P35407
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Myeloid derived Suppressor Cell
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3579
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.