missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 3577 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Para utilizar con (aplicación) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB600-1142 |
| Alias de gen | CD128, CD181, CD181 antigen, CDw128aC-C, chemokine (C-X-C motif) receptor 1, CKR-1, CMKAR1, C-X-C chemokine receptor type 1, CXC-R1, CXCR-1, High affinity interleukin-8 receptor A, IL-8 receptor type 1, IL-8 R A, IL8R1, IL8RAC-C-CKR-1, IL8RBA, interleukin 8 receptor, alpha, interleukin-8 receptor type 1, interleukin-8 receptor type A |
| Símbolo de gen | CXCR1 |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Categoría de investigación | Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction |
| Tampón de almacenamiento | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?