missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCR1/IL-8RA Antibody (42705) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 18593818 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18593818 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18593818

Marca: Novus Biologicals FAB330E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CXCR1/IL-8RA Monoclonal antibody specifically detects CXCR1/IL-8RA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCR1/IL-8RA
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 42705
Conjugado DyLight 405
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF-reported
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD128, CD181, CD181 antigen, CDw128aC-C, chemokine (C-X-C motif) receptor 1, CKR-1, CMKAR1, C-X-C chemokine receptor type 1, CXC-R1, CXCR-1, High affinity interleukin-8 receptor A, IL-8 receptor type 1, IL-8R A, IL8R1, IL8RAC-C-CKR-1, IL8RBA, interleukin 8 receptor, alpha, interleukin-8 receptor type 1, interleukin-8 receptor type A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CXCR1/IL-8 RA, Met1-Leu350, Accession # AAA59159
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3577
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.