missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCL8/IL-8 Antibody (HuMax-IL8), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 30113946 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30113946 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30113946 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP328022FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CXCL8/IL-8 Monoclonal antibody specifically detects CXCL8/IL-8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCL8/IL-8
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon HuMax-IL8
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 3-10C, AMCF-I, C-X-C motif chemokine 8, CXCL8SCYB8, Emoctakin, GCP-1TSG-1, interleukin 8, K60, LECT, MDNCFb-ENAP, member 8, MONAPGCP1, NAP-1NAP1, Neutrophil-activating protein 1, Protein 3-10C, T cell chemotactic factor, T-cell chemotactic factor
Especie del huésped Human
Inmunógeno CXCL8/ IL-8
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3576
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.