missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CXCL6/GCP-2 Antibody (MM0217-10L25), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
CXCL6/GCP-2 Monoclonal specifically detects CXCL6/GCP-2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CXCL6/GCP-2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MM0217-10L25 |
| Conjugado | Alexa Fluor 594 |
| Dilución | Western Blot |
| Formulación | 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide |
| Alias de gen | chemokine (C-X-C motif) ligand 6 (granulocyte chemotactic protein 2), Chemokine alpha 3, CKA-3Granulocyte chemotactic protein 2, GCP2member 6 (granulocytechemotactic protein 2), GCP-2Small-inducible cytokine B6, Small inducible cytokine subfamily B (Cys-X-Cys), member b |
| Símbolos de los genes | CXCL6 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?