missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCL5/ENA-78 Antibody (MM0216-10L19), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18013848 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18013848 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18013848 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP212231AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CXCL5/ENA-78 Monoclonal specifically detects CXCL5/ENA-78 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCL5/ENA-78
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MM0216-10L19
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen chemokine (C-C motif) ligand 5, C-X-C motif chemokine 5, ENA-78, ENA-78(1-78), Epithelial-derived neutrophil-activating protein 78, Neutrophil-activating peptide ENA-78, neutrophil-activating protein 78, SCYB5ENA78
Símbolos de los genes CXCL5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant CXCL5/ENA-78
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Chemokines and Cytokines
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6374.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.