missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCL4/PF4 Antibody (U.Penn. patent anti-PF4), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 30116344 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30116344 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30116344

Marca: Novus Biologicals NBP327973AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CXCL4/PF4 Monoclonal antibody specifically detects CXCL4/PF4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCL4/PF4
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon U.Penn. patent anti-PF4
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen chemokine (C-X-C motif) ligand 4, C-X-C motif chemokine 4, CXCL4iroplact, Iroplact, MGC138298, Oncostatin-A, PF-4, platelet factor 4, SCYB4oncostatin-A
Especie del huésped Human
Inmunógeno CXCL4/ PF4
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Cardiovascular Biology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5196
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.