missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 Antibody (126), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 Monoclonal antibody specifically detects CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 in Rat samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | ELISA |
| Conjugado | APC |
| Dilución | ELISA |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | chemokine (C-X-C motif) ligand 2, CINC-2a, C-X-C Motif Chemokine 2, GRO2, GRO2 oncogene, GROb, Gro-beta, Growth-regulated protein beta, Macrophage inflammatory protein 2-alpha, melanoma growth stimulatory activity beta, MGSA beta, MGSA-b, MIP2, MIP-2a, MIP2A, MIP2-alpha, SCYB2 |
| Primario o secundario | Primary |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
| Isotype | IgG |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?