missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCL16 Antibody (256213) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 18508699 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18508699 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18508699 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB976E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CXCL16 Monoclonal antibody specifically detects CXCL16 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCL16
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 256213
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen chemokine (C-X-C motif) ligand 16, CXC chemokine ligand 16, CXCLG16, Scavenger receptor for phosphatidylserine and oxidized low density lipoprotein, SCYB16, Small-inducible cytokine B16, SRPSOXC-X-C motif chemokine 16, SR-PSOXTransmembrane chemokine CXCL16
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CXCL16, Asn30-Pro118, Accession # Q9H2A7.4
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58191
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.