missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCL13/BLC/BCA-1 Antibody (RM0205-19N1), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18115430 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18115430 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18115430

Marca: Novus Biologicals NBP212223AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CXCL13/BLC/BCA-1 Monoclonal specifically detects CXCL13/BLC/BCA-1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCL13/BLC/BCA-1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon RM0205-19N1
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ANGIE, ANGIE2, B cell-attracting chemokine 1, B lymphocyte chemoattractant, BCA1B-cell chemoattractant, BCA-1CXC chemokine BLC, B-cell-homing chemokine (ligand for Burkitt's lymphoma receptor-1), BLCSmall-inducible cytokine B13, BLR1L, B-lymphocyte chemoattractant, chemokine (C-X-C motif) ligand 13, chemokine (C-X-C motif) ligand 13 (B-cell chemoattractant), C-X-C motif chemokine 13, SCYB13B-cell-attracting chemokine 1, small inducible cytokine B subfamily (Cys-X-Cys motif), member 13 (B-cellchemoattractant)
Símbolos de los genes CXCL13
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse recombinant CXCL13/BLC/BCA-1
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10563
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.