missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCL13/BLC/BCA-1 Antibody (MM0212-12A2), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18120980 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18120980 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18120980

Marca: Novus Biologicals NBP212222AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CXCL13/BLC/BCA-1 Monoclonal specifically detects CXCL13/BLC/BCA-1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCL13/BLC/BCA-1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon MM0212-12A2
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ANGIE, ANGIE2, B cell-attracting chemokine 1, B lymphocyte chemoattractant, BCA1B-cell chemoattractant, BCA-1CXC chemokine BLC, B-cell-homing chemokine (ligand for Burkitt's lymphoma receptor-1), BLCSmall-inducible cytokine B13, BLR1L, B-lymphocyte chemoattractant, chemokine (C-X-C motif) ligand 13, chemokine (C-X-C motif) ligand 13 (B-cell chemoattractant), C-X-C motif chemokine 13, SCYB13B-cell-attracting chemokine 1, small inducible cytokine B subfamily (Cys-X-Cys motif), member 13 (B-cellchemoattractant)
Símbolos de los genes CXCL13
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant CXCL13/BLC/BCA-1
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10563
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.