missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CXCL12/SDF-1 beta Polyclonal antibody specifically detects CXCL12/SDF-1 beta in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | PBS |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse CXCL12/SDF-1 beta (Uniprot#: P40224-1; Lys22-Lys89) |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?