Learn More
CXCL12/SDF-1 Antibody (1E5), Novus Biologicals™
Código de producto. 18362059 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18362059 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18362059 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00006387M01
Mouse Monoclonal Antibody
CXCL12/SDF-1 Monoclonal antibody specifically detects CXCL12/SDF-1 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CXCL12/SDF-1
Aplicaciones ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1E5
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH39893
Alias de gen chemokine (C-X-C motif) ligand 12, C-X-C motif chemokine 12, hIRH, hSDF-1, Intercrine reduced in hepatomas, IRH, PBSFSDF-1a, Pre-B cell growth-stimulating factor, SCYB12, SDF-1, SDF1A, SDF1B, SDF1SDF-1b, stromal cell-derived factor 1, TLSF, TLSF-a, TLSF-b, TPAR1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CXCL12 (AAH39893.1, 1 a.a. ~ 89 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MNAKVVVVLVLVLTALCLSDGKPVSLSYRCPCRFFESHVARANVKHLKILNTPNCALQIVARLKNNNRQVCIDPKLKWIQEYLEKALNK
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Growth and Development, Neuronal Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6387
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ