missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCL11/I-TAC Antibody (B-K43), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18555605 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; DyLight 650
Código de producto.
18555605 0.1 mL; DyLight 650
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18555605

Marca: Novus Biologicals NBP318116C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CXCL11/I-TAC Monoclonal antibody specifically detects CXCL11/I-TAC in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCL11/I-TAC
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon B-K43
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Beta-R1, b-R1, chemokine (C-X-C motif) ligand 11, H174IP9, Interferon gamma-inducible protein 9, Interferon-inducible T-cell alpha chemoattractant, IP-9member 11, ITAC, I-TACMGC102770, small inducible cytokine subfamily B (Cys-X-Cys), member 9B, Small-inducible cytokine B11
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CXCL11/I-TAC. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c node cells
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6373
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a λ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.