missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1 Antibody (20326R), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18565828 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18565828 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18565828

Marca: Novus Biologicals FAB275RL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1 Monoclonal antibody specifically detects CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1 in Human, Primate samples. It is validated for ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Flow Cytometry (Intracellular Staining)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1
Aplicaciones ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon 20326R
Conjugado DyLight 550
Dilución ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Intracellular Staining by Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FSP, GRO1, GROa, MGSA, MGSA-a, NAP-3, SCYB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Membrane Trafficking and Chaperones, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2919
Especies diana Human, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.