missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CX3CL1/Fractalkine Antibody (81506), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18638783 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18638783 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18638783

Marca: Novus Biologicals FAB3652H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CX3CL1/Fractalkine Monoclonal antibody specifically detects CX3CL1/Fractalkine in Human samples. It is validated for ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CX3CL1/Fractalkine
Aplicaciones ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 81506
Conjugado HRP
Dilución ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen ABCD-3, C3Xkine, chemokine (C-X3-C motif) ligand 1, CX3C membrane-anchored chemokine, CXC3, CXC3C, FKN, fractalkine, Neurotactin, neurotactin), NTNsmall inducible cytokine subfamily D (Cys-X3-Cys), member 1 (fractalkine, NTTSmall-inducible cytokine D1, SCYD1C-X3-C motif chemokine 1, small inducible cytokine subfamily D (Cys-X3-Cys), member-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0-derived and E. coli-derived Recombinant Human CX3CL1/Fracktalkine, Gln25-Arg339, Accession # P78423
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6376
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.